Tlačiť
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (-)-MTPA-Cl, (-)-Mosher's Acid Chloride, (R)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
264120010 264122500
ACRO264120010EA 511.12 EUR
ACRO264120010 ACRO264122500
(-)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 98+%
(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS No.: 39637-99-5
Vzorec: C₁₀H₈ClF₃O₂
Mw: 252.62 g/mol
Teplota varu: 213…214 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.34 g/cm³
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044400
Číslo CAS: 39637-99-5
OSN: 3265
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4675 to 1.4715 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Specific optical rotation -128° to -134° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)