(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
264110010
264112500
ACRO264110010EA
498.6
EUR
ACRO264110010
ACRO264112500
(+)-ɑ-Methoxy-ɑ-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 99%
(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
CAS No.: 20445-33-4
Vzorec:
C₁₀H₈ClF₃O₂ Teplota varu: 213…214 °C (760 mmHg) Hustota: 1,34 g/cm³ Teplota vzplanutia: 89 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00067105 Číslo CAS: 20445-33-4 OSN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4680 to 1.4700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +130° to +134° (20°C, 589 nm) (c=6, CHCl3) |