Glycerol Formal (=1,3-Dioxan-5-ol) mixture of isomers 99+% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
5-Hydroxy-1,3-dioxane, 1,3-Dioxan-5-ol
259770050
259772500
259775000
ACRO259770050EA
37.18
EUR
ACRO259770050
ACRO259772500
ACRO259775000
Glycerol Formal (=1,3-Dioxan-5-ol) mixture of isomers 99+% stabilised
Glycerol formal (=1,3-dioxan-5-ol)
Appearance: Clear liquid
Vzorec:
C₄H₈O₃ Teplota varu: 193…195°C (760 mmHg) Hustota: 1,21 g/cm³ Teplota vzplanutia: 97 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003218 Číslo CAS: 4740-78-7 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4500 to 1.4520 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Solubility | (50 % in water) Clear |
GC | ≥99.0 % Sum of alpha- and beta-isomers |
Color scale | ≤20 APHA |
pH | 4.0 to 6.5 (10 % solution) |
Aldehyde (HCHO) | ≤200 ppm |
Thiodipropionic acid | ≤150 ppm |
Propyl gallate | ≤200 ppm |
EDTA-Na | ≤200 ppm |
Peroxides | ≤15 ppm (as H2O2) |