Tlačiť
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Ensulizole, Phenylbenzimidazole sulphonic acid, 1H-Benzimidazole-5-sulphonic acid
259700250 259700050 259702500
ACRO259700250EA 59.68 EUR
ACRO259700250 ACRO259700050 ACRO259702500
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid 98%
2-Phenyl-5-benzimidazolesulphonic acid
CAS No.: 27503-81-7
Vzorec: C₁₃H₁₀N₂O₃S
Mw: 274.29 g/mol
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00053007
Číslo CAS: 27503-81-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤7 %
Titration excess NaOH ≥97.5 %