Tlačiť
D-Tagatose 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
257890010 257892500 257890050
ACRO257890010EA 182.91 EUR
ACRO257890010 ACRO257892500 ACRO257890050
D-Tagatose 99+%
D-Tagatose
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₆H₁₂O₆
Teplota tavenia: 129…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134449
Číslo CAS: 87-81-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Solubility (5 % in water) Clear colorless to almost colorless
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -5° to -7° (20°C, 589 nm) (c=2, H2O)