Tlačiť
Hyaluronic acid sodium salt 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium hyaluronate, Hyaluronic acid sodium, HA sodium salt
251770010 251770050 251770250
ACRO251770010EA 110.55 EUR
ACRO251770010 ACRO251770050 ACRO251770250
Hyaluronic acid sodium salt 95%
Hyaluronic acid sodium salt
CAS No.: 9067-32-7
Vzorec: (C₁₄H₂₁NaNO₁₁)n
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00875848
Číslo CAS: 9067-32-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥94 % (On dry substance)
Loss on drying ≤10 % (500 mg, 105°C, 6 h)
Protein ≤0.2 %
Molecular weight 1.5 to 2.2 million Da
pH 6.0 to 8.0 (0.5 % in water)