Tlačiť
Hydrogen peroxide-urea 35% H₂O₂/g (w/w) stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
241020010 241022500 241020051
ACRO241020010EA 196.15 EUR
ACRO241020010 ACRO241022500 ACRO241020051
Hydrogen peroxide-urea 35% H₂O₂/g (w/w) stabilizovaný
Hydrogen peroxide-urea
1 g tablets, contains 35 wt% H2O2
Vzorec: CH₆N₂O₃
Teplota tavenia: 75…85 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013119
Číslo CAS: 124-43-6
OSN: 1511
ADR: 5.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Tablets
Stabilizer 1 % Sodium pyrophosphate
Titration with KMnO4 ≥33.5 % (H2O2)