Tlačiť
DL-Selenomethionine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: H-DL-Se-Met-OH, 2-Amino-4-(methylseleno)butyric Acid, 2-Amino-4-(methylselanyl)butanoic acid
240770010 240770025 240775000
ACRO240770010EA 377.86 EUR
ACRO240770010 ACRO240770025 ACRO240775000
DL-Selenomethionine 99+%
DL-Selenomethionine
Appearance: Colorless Glistening powder
Vzorec: C₅H₁₁NO₂Se
Teplota tavenia: 265 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00063089
Číslo CAS: 1464-42-2
OSN: 3283
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to white to off-white Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation -0.5° to +0.5° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl)
Titration with HClO4 99.0 to 101.0 %