Tlačiť
L-Buthionine sulphoximine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
235520010 235520050
ACRO235520010EA 488.17 EUR
ACRO235520010 ACRO235520050
L-Buthionine sulphoximine 99%
L-Buthionine sulphoximine
CAS No.: 83730-53-4
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₃S
Teplota tavenia: 234…235 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00067000
Číslo CAS: 83730-53-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
TLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, 1 N HCl)