Tlačiť
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
235360050 235360010
ACRO235360050EA 351.38 EUR
ACRO235360050 ACRO235360010
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 97%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₆H₉BrO₂
Teplota varu: 86 °C (20 mmHg)
Hustota: 1,38 g/cm³
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00031518
Číslo CAS: 17435-72-2
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %