Tlačiť
Silver lactate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Lactic acid silver salt
233330100 233330050 233330500
ACRO233330100EA 225.52 EUR
ACRO233330100 ACRO233330050 ACRO233330500
Silver lactate 96%
Silver lactate
CAS No.: 128-00-7
Vzorec: C₃H₅AgO₃
Mw: 196.938 g/mol
Teplota tavenia: 120…122 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00043279
Číslo CAS: 15768-18-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥95 %