Tlačiť
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
233320100 233320500
ACRO233320100EA 575.21 EUR
ACRO233320100 ACRO233320500
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate 99%
Ethyl-(S)-(+)-2-pyrrolidinone-5-carboxylate
CAS No.: 7149-65-7
Vzorec: C₇H₁₁NO₃
Teplota varu: 176 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 47…51 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064497
Číslo CAS: 7149-65-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -2° to -5° (20°C, 589 nm) (c=5, H2O)