Tlačiť
Sodium-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate 50% (w/w) in water
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Sodium 5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
232920250 232921000
ACRO232920250EA 34.66 EUR
ACRO232920250 ACRO232921000
Sodium-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate 50% (w/w) in water
Sodium-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate
Appearance: Colorless to light yellow Solution
Vzorec: C₅H₆NNaO₃
Teplota varu: 109 °C
Hustota: 1,27 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00066984
Číslo CAS: 54571-67-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Solution
Water 47.5 to 52.5 % (K.F.)
Heavy metals ≤20 ppm
pH 6.8 to 7.4
Titration with HClO4 47.5 to 52.5 %
Arsenic (As) ≤2 ppm