Tlačiť
Folinic acid calcium salt pentahydrate 95.0-105.0%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Calcium folinate pentahydrate, Calcium (4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzoyl)-L-glutamate pentahydrate, Calcium (2S)-2-(4-(((2-amino-5-formyl-4-oxo-1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioate pentahydrate
230310010 230312500
ACRO230310010EA 253.91 EUR
ACRO230310010 ACRO230312500
Folinic acid calcium salt pentahydrate 95.0-105.0%
Folinic acid calcium salt pentahydrate
Appearance: White to yellow Powder
Vzorec: C₂₀H₃₁CaN₇O₁₂
Teplota tavenia: 240…250 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00149465
Číslo CAS: 6035-45-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤17 %
HPLC ≥95 %