Tlačiť
N-Cbz-L-serine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-Carbobenzyloxy-L-serine, Z-Ser-OH, N-Cbz-L-serine
229510050 229510250
ACRO229510050EA 44.52 EUR
ACRO229510050 ACRO229510250
N-Cbz-L-serine 99+%
N-Cbz-L-serine
Appearance: White to cream Powder
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₅
Teplota tavenia: 115…120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002662
Číslo CAS: 1145-80-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 120 °C
Water ≤0.5 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 %
Specific optical rotation +5.5° to +6.5° (20 °C, 589 nm) (c=7, AcOH)
Titration with NaOH ≥99.0 %