Tlačiť
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: GLCNAC1-B-PNP, 4-Nitrophenyl N-Acetyl-β-D-glucosaminide, 4-Nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
229411000 229410010
ACRO229411000EA 62.58 EUR
ACRO229411000 ACRO229410010
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside 99%
4-Nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside
CAS No.: 3459-18-5
Vzorec: C₁₄H₁₈N₂O₈
Teplota tavenia: 210…212 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00063696
Číslo CAS: 3459-18-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Solubility (0.5 % in water) Clear colorless to light yellow
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -13° to -17° (20°C, 589 nm) (c=0.5, water)