Tlačiť
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride, BAPNA, BANI, Bz-DL-Arg-pNA·HCl
227740010 227740050
ACRO227740010EA 123.95 EUR
ACRO227740010 ACRO227740050
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride 98%
N-α-Benzoyl-DL-arginine-4-nitroanilide hydrochloride
CAS No.: 911-77-3
Vzorec: C₁₉H₂₃ClN₆O₄
Mw: 434.881 g/mol
Teplota tavenia: 268…272 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00012846
Číslo CAS: 911-77-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to yellow to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %