Tlačiť
Nɑ-Acetyl-L-lysine 99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Nalpha-Acetyl-L-lysine, Ac-Lys-OH
227630010 227632500
ACRO227630010EA 142.8 EUR
ACRO227630010 ACRO227632500
Nɑ-Acetyl-L-lysine 99+%
Nalpha-Acetyl-L-lysine
Appearance: White to off-white Powder
Vzorec: C₈H₁₆N₂O₃
Mw: 188.23 g/mol
Teplota tavenia: 256…258 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008233
Číslo CAS: 1946-82-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 % (K.F.)
Specific optical rotation +5.0° to +6.0° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)
Titration with HClO4 ≥99.0 %