Tlačiť
Methyl viologen dichloride hydrate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
227320010 227320050
ACRO227320010EA 109.51 EUR
ACRO227320010 ACRO227320050
Methyl viologen dichloride hydrate 98%
Methyl viologen dichloride hydrate
CAS No.: 1910-42-5
Vzorec: C₁₂H₁₄Cl₂N₂·nH₂O
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150001
Číslo CAS: 1910-42-5
OSN: 2811
ADR: 6.1,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤18 % (K.F.)