Tlačiť
Methacholine bromide 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: O-Acetyl-beta-methylcholine Bromide, Acetyl-β-methylcholine bromide, Mecholyl Bromide
226970050 226970250
ACRO226970050EA 83.03 EUR
ACRO226970050 ACRO226970250
Methacholine bromide 99%
Methacholine bromide
Appearance: White to off-white Crystalline powder
Vzorec: C₈H₁₈BrNO₂
Teplota tavenia: 150…152 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011816
Číslo CAS: 333-31-3
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 149 to 153 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (on dried substance)
Loss on drying ≤1 %