Atropine sulphate monohydrate 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
226680100
226680250
226681000
ACRO226680100EA
68.19
EUR
ACRO226680100
ACRO226680250
ACRO226681000
Atropine sulphate monohydrate 97+%
Atropine sulfate monohydrate
CAS No.: 5908-99-6
Vzorec:
C₁₇H₂₃NO₃ Teplota tavenia: >187 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00074815 Číslo CAS: 5908-99-6 OSN: 1544 ADR: 6.1,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 2.0 to 4.0 % (K.F.) |
Residue after ignition | ≤0.2 % |
Specific optical rotation | -0.50° to +0.05° (25°C, 589 nm) (c=10, water) (on anhydrous basis) |
Titration with HClO4 | 97.0 to 103.0 % (On anhydrous basis) |