Tlačiť
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
226520050 226520250
ACRO226520050EA 119.94 EUR
ACRO226520050 ACRO226520250
6-Mercaptopurine monohydrate 99.5+%
6-Mercaptopurine monohydrate
Appearance: Yellow Powder
Vzorec: C₅H₄N₄S
Teplota tavenia: 313 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01461928
Číslo CAS: 6112-76-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 9 to 13 % (K.F.)
HPLC ≥99.50 %