Tlačiť
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 5'-IMP 2Na hydrate, 5'-Inosinic acid disodium salt hydrate, Inosinic acid (disodium)(hydrate)(1:2:X), Inosine 5'-monophosphate disodium salt xhydrate, Disodium inosinate hydrate, Inosic acid disodium salt hydrate
226260050 226260250 226261000
ACRO226260050EA 60.48 EUR
ACRO226260050 ACRO226260250 ACRO226261000
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate 97%
Inosine 5'-monophosphate disodium salt hydrate
CAS No.: 352195-40-5
Vzorec: C₁₀H₁₁N₄Na₂O₈P·xH₂O
Mw: 392.17 g/mol (anhy)
Teplota tavenia: 175 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00150372
Číslo CAS: 352195-40-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤28.5 % (K.F.)
UV spectrophotometry molar absorptivity 12300 +/- 4%, on dry basis
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm