Tlačiť
Stachyose hydrate 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
226080010 226085000 226080050
ACRO226080010EA 365.82 EUR
ACRO226080010 ACRO226085000 ACRO226080050
Stachyose hydrate 97+%
Stachyose hydrate
CAS No.: 54261-98-2
Vzorec: C₂₄H₄₂O₂₁·xH₂O
Teplota tavenia: 95…105 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149457
Číslo CAS: 54261-98-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤12 % (K.F.)
Solubility (5 % in water) Clear to slightly hazy colorless
HPLC ≥97.0 % (ELSD)
Specific optical rotation +129° to +140° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)