S-(Carboxymethyl)-L-cysteine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
225810250
225811000
225810010
225810050
ACRO225810250EA
116.33
EUR
ACRO225810250
ACRO225811000
ACRO225810010
ACRO225810050
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine 98%
S-(Carboxymethyl)-L-cysteine
CAS No.: 638-23-3
Vzorec:
C₅H₉NO₄S Teplota tavenia: 205…207 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002614 Číslo CAS: 638-23-3 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % (105°C, 3 hrs) |
TLC | ≥97.5 % |
Appearance of solution | (1% soln. in 0.1 N HCl, gently warmed): clear colorless |
Residue after ignition | ≤0.2 % |
Specific optical rotation | -29° to -33° (20°C, 589 nm) (c=1, 10% NaHCO3) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |
Chloride (Cl) | ≤1000 ppm |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |