Tlačiť
Ethanol denatured, anhydrous for spectroscopy (denatured with 5% isopropanol and 5% methanol)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl alcohol denatured
224090010 224095000 224090025
ACRO224090010EA 106.7 EUR
ACRO224090010 ACRO224095000 ACRO224090025
Ethanol denatured, anhydrous for spectroscopy (denatured with 5% isopropanol and 5% methanol)
Ethanol denatured
Vzorec: H₃CCH₂OH
Teplota varu: 78 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –114 °C
Hustota: 0,78 g/cm³
Teplota vzplanutia: 12 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003568
Číslo CAS: 64-17-5
OSN: 1987
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC 4.0 to 6.0 % (2-Propanol)
UV at 300 nm A: ≤0.01
Color scale ≤5 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %