Tlačiť
Carnauba wax, žlutý, refined No. 1
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
222380010 222382500 222380050
ACRO222380010EA 166.87 EUR
ACRO222380010 ACRO222382500 ACRO222380050
Carnauba wax, žlutý, refined No. 1
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9
Teplota tavenia: 81…86 °C
Teplota vzplanutia: 282 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130724
Číslo CAS: 8015-86-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Flakes
Melting point 80 to 88°C
Residue after ignition ≤0.25 %
Acid value 2 to 7 mg KOH/g
Saponification value 78 to 95 mg KOH/g