2-Propanol 99.5+%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
389710025
389710100
389710250
ACRO389710025EA
129.56
EUR
ACRO389710025
ACRO389710100
ACRO389710250
2-Propanol 99.5+%, extra pure
2-Propanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHOH Teplota varu: 81…83 °C (760 mmHg) Teplota tavenia: –89,5 °C Hustota: 0,785 g/cm³ Teplota vzplanutia: 12 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011674 Číslo CAS: 67-63-0 OSN: 1219 ADR: 3,II |
|
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.2 % |
GC | ≥99.50 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Non-volatile matter | ≤0.001 % |