Tlačiť
Pipety nedělené, ověřená, QUALICOLOR, COLOR CODE, jednou značka, třída AS
Dodávateľ: TECHNOSKLO
632433111901 632433111902 632433111905 632433111910 632433111920 632433111925 632433111950 632433111990
TNOS632433111901EA 25.16 EUR
TNOS632433111901 TNOS632433111902 TNOS632433111905 TNOS632433111910 TNOS632433111920 TNOS632433111925 TNOS632433111950 TNOS632433111990
Pipety nedělené, ověřená, QUALICOLOR, COLOR CODE, jednou značka, třída AS
Pipety Pipety nedělené
Sodnovápenaté sklo.
  • Rozšířené forma
  • Nelze autoklávovat při 121 °C
  • Není dle DIN/ISO