Tlačiť
Pyknometr, pivovarnický
Dodávateľ: KAVALIER
632431900900 632431900910
VTRB632431900900EA 0 EUR
VTRB632431900900 VTRB632431900910
Pyknometr, pivovarnický
Pyknometry
Borosilikátové sklo, SIMAX®
  • Autoklávovatelný při 121 °C
Certifikácie: Podle normy ISO 3507.