Tlačiť
Pyknometr, silniční
Dodávateľ: KAVALIER
632431901720 632431901740
VTRB632431901720EA 0 EUR
VTRB632431901720 VTRB632431901740
Pyknometr, silniční
Pyknometry
Borosilikátové sklo, SIMAX
  • S NS 45/40 nástavcem a nálevkou
  • Autoklávovatelný při 121 °C
Nálevkou Ø: 40 mm
Stonku Ø: 10 mm
Certifikácie: Podle normy DIN 12801 a ISO 3507.