Tlačiť
Hydroxid sodný 1 N vodný roztok USP Test Solution (TS)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
85373.180EA 31.57 EUR
85373.180 85373.260
Hydroxid sodný 1 N vodný roztok USP Test Solution (TS)
Hydroxid sodný
Ready to use solutions.
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Vzorec: NaOH
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 0
OSN: 1824
ADR: 8,II