Tlačiť
Dusičnan stříbrný 0.1 N vodný roztok USP Test Solution (TS)
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
85370.180EA 185.46 EUR
85370.180 85370.260
Dusičnan stříbrný 0.1 N vodný roztok USP Test Solution (TS)
Dusičnan stříbrný
Ready to use solution.
  • Produced according to Pharmacopoeia requirements
  • Reduces time and expenses
  • Independent, traceable and certified
  • Conforms to USP 34
  • Certificates of analysis and safety data sheets available
Vzorec: AgNO₃
Mw: 169,87 g/mol
Teplota tavenia: 210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003414
Číslo CAS: 7761-88-8
OSN: 3264
ADR: 8,III
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg