Tlačiť
p-Xylen 99% for HPLC
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Dimethylbenzene
445680010 445680025 445681000
ACRO445680010EA 160.85 EUR
ACRO445680010 ACRO445680025 ACRO445681000
p-Xylen 99% for HPLC
p-Xylen
Vzorec: C₆H₄(CH₃)₂
Teplota varu: 138 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 13 °C
Hustota: 0,866 g/cm³
Teplota vzplanutia: 25 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008556
Číslo CAS: 106-42-3
EINECS: 203-396-5
OSN: 1307
ADR: 3,III
Merck Index: 12,10214
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8b04563a5941cefd103ebd3048bcf8486f2bdac&vid=e5db83ad1f0cb6a583610c58cea291dcbe1be1f3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥98.5 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %