Tlačiť
Reactive yellow 86, yellow powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: 1,3-Benzenedisulphonic acid, 1,3-Benzenedisulphonic acid, 4-((5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridinyl)azo)-6-((4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino)-, Disodium 4-[[5-(aminocarbonyl)-1-ethyl-1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxo-3-pyridyl]azo]-6-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino ]benzene-1,3 disulphonate
0219547925 0219547980
ICNA0219547925EA 68.1 EUR
ICNA0219547925 ICNA0219547980
Reactive yellow 86, yellow powder
Reactive yellow 86
Vzorec: C₁₈H₁₄Cl₂N₈Na₂O₉S₂
Mw: 667.37 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02179314
Číslo CAS: 61951-86-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity Test Passes