Tlačiť
Clofibrate
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: Ethyl 2-(4-chlorophenoxy)-2-methylpropanoate
02190342.2 0219034205
ICNA02190342.2EA 38.35 EUR
ICNA02190342.2 ICNA0219034205
Clofibrate
Clofibrate
Practically insoluble in water. Miscible with ethanol, acetone, chloroform, ether.
Vzorec: C₁₂H₁₅ClO₃
Číslo MDL: MFCD00000615
Číslo CAS: 637-07-0