Tlačiť
Methyl myristoleate 99, Liquid
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: Myristoleic Acid Methyl Ester, Methyl cis-9-tetradecenoate
0215576150 0215576180 0215576190
ICNA0215576150EA 86.52 EUR
ICNA0215576150 ICNA0215576180 ICNA0215576190
Methyl myristoleate 99, Liquid
Methyl myristoleate
Sealed ampule
Vzorec: C₁₅H₂₈O₂
Mw: 240.387 g/mol
Číslo MDL: MFCD00056299
Číslo CAS: 56219-06-8