Tlačiť
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: 4-Methylumbelliferyl 2-Acetamido-2-deoxy-beta-D-glucopyranoside, 4-Methylumbelliferyl N-Acetyl-beta-D-glucosaminide
0215168183 0215168180
ICNA0215168183EA 369.03 EUR
ICNA0215168183 ICNA0215168180
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside, powder
4-Methylumbelliferyl-2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranoside
Soluble in methanol, warm water (100 mg/65 ml) and DMF (20 mg/ml).
Vzorec: C₁₈H₂₁NO₈
Číslo MDL: MFCD00065481
Číslo CAS: 37067-30-4