Tlačiť
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate ≥99%, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: 5′-AMP-Na2 hydrate
0215026425 0215026480 0215026405
ICNA0215026425EA 267.57 EUR
ICNA0215026425 ICNA0215026480 ICNA0215026405
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate ≥99%, powder
Adenosine 5'-monophosphate disodium salt (AMP disodium salt) hydrate
Vzorec: C₁₀H₁₂N₅Na₂O₇P·H₂O
Mw: 391.2 g/mol (anhy)
Číslo MDL: MFCD00065023
Číslo CAS: 4578-31-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Synonyms AMP; 5'-Adenylic acid; 5′-AMP-Na2
Form White Powder
Storage Store at −0 °C.
Optical Rotation [α]20/D −43± 2°, c = 1% in 0,5 M Na2HPO4 (dry matter) (Lit.)
pH 7 (Lit.)
Source Yeast