Tlačiť
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate ≥98%, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
02150259.5 0215025901 0215025905
ICNA02150259.5EA 65.78 EUR
ICNA02150259.5 ICNA0215025901 ICNA0215025905
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate ≥98%, powder
Adenosine-5'-diphosphate monopotassium salt dihydrate
Soluble in water (5 mg/ml - clear, colourless solution).
Vzorec: C₁₀H₁₄KN₅O₁₀P₂·2H₂O
Číslo MDL: MFCD00150944
Číslo CAS: 72696-48-1