Tlačiť
Kyselina 4-hydroxybenzoová ≥99%, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: p-Hydroxybenzoic Acid
0210257790 0210257791 0210257780
ICNA0210257790EA 202.97 EUR
ICNA0210257790 ICNA0210257791 ICNA0210257780
Kyselina 4-hydroxybenzoová ≥99%, powder
Kyselina 4-hydroxybenzoová
Vzorec: C₇H₆O₃
Mw: 138.12
Teplota varu: 336
Číslo MDL: MFCD00002547
Číslo CAS: 99-96-7
Merck Index: 13,04837