Tlačiť
Kyselina α-linolenová 45 - 65%, liquid
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
0210218890 0210218880 0210218891
ICNA0210218890EA 440.62 EUR
ICNA0210218890 ICNA0210218880 ICNA0210218891
Kyselina α-linolenová 45 - 65%, liquid
Kyselina α-linolenová
Linolenic acid belongs to the class of omega-3 fatty acids.
Vzorec: C₁₈H₃₀O₂
Mw: 278.44
Teplota varu: 443
Teplota tavenia: -9.5
Číslo MDL: MFCD00065720
Číslo CAS: 463-40-1
Merck Index: 12,05530