Tlačiť
(±)-2-Aminobutyric acid, powder
Dodávateľ: MP Biomedicals
Synonymá: H-DL-Abu-OH, DL-2-Aminobutyric acid, DL-α-Amino-N-Butyric Acid
0210043090 0210043025 0210043080
ICNA0210043090EA 1040.91 EUR
ICNA0210043090 ICNA0210043025 ICNA0210043080
(±)-2-Aminobutyric acid, powder
(±)-2-Aminobutyric acid
Soluble in water (5%). Sparingly soluble in alcohol; insoluble in ether.
Vzorec: C₄H₉NO₂
Číslo MDL: MFCD00008093
Číslo CAS: 2835-81-6