Tlačiť
Síran vápenatý dihydrát NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
CA170-12KG CA170-2.5KG CA170-45KGBL
SPCMCA170-12KGEA 1253.91 EUR
SPCMCA170-12KG SPCMCA170-2.5KG SPCMCA170-45KGBL
Síran vápenatý dihydrát NF
Síran vápenatý dihydrát
Vzorec: CaSO₄·2H₂O
Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149625
Číslo CAS: 10101-41-4
EINECS: 231-900-3
Merck Index: 13,01711
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.