Tlačiť
D-glukonát vápenatý monohydrát ≥98.5% USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
CA146-12KG CA146-2.5KG CA146-50KGBL
SPCMCA146-12KGEA 1573.2 EUR
SPCMCA146-12KG SPCMCA146-2.5KG SPCMCA146-50KGBL
D-glukonát vápenatý monohydrát ≥98.5% USP
D-glukonát vápenatý monohydrát
Vzorec: C₁₂H₂₂CaO₁₄·H₂O
Teplota tavenia: 178 °C
Číslo MDL: MFCD00150787
Číslo CAS: 66905-23-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.5% Min.