Tlačiť
Kyselina butanová
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Nebezpečí
Synonymá: Butanoic acid
B1195-2.5LTPV B1195-200LTBL B1195-20LTBL
SPCMB1195-2.5LTPVEA 0 EUR
SPCMB1195-2.5LTPV SPCMB1195-200LTBL SPCMB1195-20LTBL
Kyselina butanová
Kyselina butanová
Vzorec: C₄H₈O₂
Mw: 88.11
Teplota varu: 163.5
Teplota tavenia: –3 °C
Hustota: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 67
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002814
Číslo CAS: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
OSN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.