Tlačiť
Cysteaminium chloride
Dodávateľ: Spectrum Chemical
C2722-50KGBL C2722-100GM
SPCMC2722-50KGBLEA 0 EUR
SPCMC2722-50KGBL SPCMC2722-100GM
Cysteaminium chloride
Cysteaminium chloride
Vzorec: C₂H₇NS·HCl
Číslo MDL: MFCD00012904
Číslo CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.