Tlačiť
D-glukonát vápenatý, anhydrous, powder USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
C1939-12KG C1939-2.5KG C1939-50KGBL
SPCMC1939-12KGEA 1573.2 EUR
SPCMC1939-12KG SPCMC1939-2.5KG SPCMC1939-50KGBL
D-glukonát vápenatý, anhydrous, powder USP
D-glukonát vápenatý
Form: Powder
Vzorec: HOH₂C(CH(OH))₄COOCa
Teplota tavenia: 178 °C
Číslo MDL: MFCD00064209
Číslo CAS: 299-28-5
EINECS: 206-075-8
Merck Index: 13,01671
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.