Tlačiť
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous, powder USP
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
C1890-12KG C1890-45KGBL
SPCMC1890-12KGEA 1573.2 EUR
SPCMC1890-12KG SPCMC1890-45KGBL
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous, powder USP
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Form: Powder
Vzorec: CaHPO₄
Teplota tavenia: 370 °C
Hustota: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00010909
Číslo CAS: 7757-93-9
EINECS: 231-826-1
Merck Index: 13,01697
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98% Min.