Tlačiť
Xantanová guma NF
Dodávateľ: Spectrum Chemical
Synonymá: Xanthan
XA105-100GM XA105-12KG XA105-2.5KG XA105-500GM XA105-45KGBL
SPCMXA105-100GMEA 111.76 EUR
SPCMXA105-100GM SPCMXA105-12KG SPCMXA105-2.5KG SPCMXA105-500GM SPCMXA105-45KGBL
Xantanová guma NF
Xantanová guma
Xanthan Gum, NF is a natural gum polysaccharide used as a thickener or rheology modifier and emulsion stabilizer. Spectrum Chemical NF products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP) per 21CFR part 211 in FDA registered and inspected facilities
Hustota: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00131256
Číslo CAS: 11138-66-2
EINECS: 234-394-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 91% Min.